Merck
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 137.00
1 G
CHF 390.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 137.00
1 G
CHF 390.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H2Br2F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
SMILES String
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
InChIKey
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)