Merck
R462136
3-ETHYL-2-[(Z)-(3-ETHYLNAPHTHO[2,1-D][1,3]THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H23IN2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.496
MDL-Nummer: