Merck
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
Größe auswählen
25 MG
CHF 1’750.00
100 MG
CHF 3’330.00
CHF 1’750.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 1’750.00
100 MG
CHF 3’330.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C193H288N12O60
Molekulargewicht:
3736.40
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 1’750.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Tetra(-dPEG®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)