Merck
QBD11200
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
1000 MG
CHF 375.00
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 MG
CHF 375.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24BrF4NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.29
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
InChIKey
KMXNKPMXZFZZAS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Bromoacetamido-dPEG®₄ -TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)