Merck
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
100 MG
CHF 435.00
1000 MG
CHF 1’730.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 435.00
1000 MG
CHF 1’730.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H113F4NO28
Molekulargewicht:
1516.65
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
InChIKey
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)