Merck
QBD11006
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
100 MG
CHF 269.00
1000 MG
CHF 1’050.00
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 269.00
1000 MG
CHF 1’050.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H65F4NO16
Molekulargewicht:
988.02
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C48H65F4NO16/c49-42-35-43(50)46(52)47(45(42)51)69-44(54)9-11-56-13-15-58-17-19-60-21-23-62-25-27-64-29-31-66-33-34-67-32-30-65-28-26-63-24-22-61-20-18-59-16-14-57-12-10-53-48(55)68-36-41-39-7-3-1-5-37(39)38-6-2-4-8-40(38)41/h1-8,35,41H,9-34,36H2,(H,53,
InChIKey
JAWIMZZYTHYMAT-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG®12-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)