QBD10902
t-Boc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Synonym(e):
t-Boc-N-amido-PEG36-acid, t-Boc-PEG-acid, Boc-NH-PEG36-COOH, Boc-NH-PEG36-acid, BocNH-PEG1500-acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable