Wichtige Dokumente
QBD10615
Fmoc-N-Lys-(dPEG®12-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-Lys(biotin-PEG12)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG12-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)