Q51545
Harnstoff-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
15N-markierter Harnstoff, Karbamid-15N2, Kohlensäurediamid-15N2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
2 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable