PCL10K
PCL Nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Empfohlene Produkte
Durchschnittlicher Durchmesser
10 μm
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.