Merck
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridindicarboxylsäure
97%
Synonym(e):
Cinchomeronsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 81.20
CHF 81.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 81.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
Beilstein:
137242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 81.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)