Merck
P46202
Sigma-Aldrich
Piperidinoacetaldehyddiethylacetal
Synonym(e):
1-(2,2-Diethoxyethyl)-piperidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)