Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 57.60 CHF 43.20 |
Über diesen Artikel
CHF 43.20
ListenpreisCHF 57.60Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95% | description ≥95% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95% |
| assay 95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.73 g/mL at 25 °C (lit.), 0.730 g/mL at 20 °C | density - | density - |
| bp 161-162 °C (lit.) | bp 170.0-182.0 °C, 174 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.), n20/D 1.412 | refractive index - | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?