Merck
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropylbromid
96%
Synonym(e):
3-Brompropylphenylether
Größe auswählen
25 G
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 181.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5O(CH2)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChIKey
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1