Merck
NRS3HT7
Norell® Select Series 3-mm-Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
L 7 in.
Synonym(e):
routein NMR tubes, single use NMR tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
Leistungsmerkmale
disposable
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-3-HT-7
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
0.040 mm
Durchmesser
3 mm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.58 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen sind ideal zur Reduzierung von Salzeffekten bei der Verwendung von gepufferten Lösungen für Bioproben. Sie bestehen aus Borosilikatglas, ASTM Typ 1, Klasse A, das Reproduzierbarkeit und Haltbarkeit gewährleistet, und sind speziell für den einmaligen Gebrauch in der routinemäßigen NMR konzipiert.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.