Merck
NORS34007
Norell® Select Serie NMR-Röhrchen, 3 mm
frequency 400 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-3-400-7
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
AD × ID
3 mm × 2.4 mm
Sturz/Wölbung
±0.019 mm
Konzentrizität
±0.007 mm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.58 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hergestellt mit ASTM Typ 1 Klasse A Glas, Norell NMR-Röhrchen der Select-Serie sind speziell für die hochauflösende NMR-Spektroskopie entwickelt worden. Die Select-Serie bietet zuverlässige Leistung für Spinning oder Nicht-Spinning-Techniken, Strukturaufklärung von kleinen Molekülen oder zur Bestimmung der 3-D-Struktur von Membranproteinen.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.