Merck
N9853
Sigma-Aldrich
4-Nitroanilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
Beilstein:
508690
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChIKey
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Produkt chromogener Reaktionen
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
415.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
213.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)