Wichtige Dokumente
N4207
(1-Naphthyl)-acetonitril
97%
Synonym(e):
1-Naphthalinacetonitril
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6192 (lit.)
bp
191-194 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
InChIKey
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?