N21308
3-Nitro-1,2-Phenylendiamin
98%
Synonym(e):
1,2-Diamino-3-nitro-benzol, 3-Nitro-o-phenylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChIKey
IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable