Merck
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalsäure-anhydrid
technical grade
Synonym(e):
3-Nitro-naphthalin-1,8-dicarbonsäure-anhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H5NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.17
Beilstein:
23762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
247-249 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
InChIKey
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)