Merck
MT51350094
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS, volume 250 mL
Synonym(e):
conductivity calibration standard
Größe auswählen
250 ML
CHF 36.90
CHF 36.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 36.90
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 36.90
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350094
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)