Merck
MT51344780
Mettler-Toledo ISE standard solution
Lead
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Leistungsmerkmale
1000 mg/L Concentration
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344780
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
ISE standad for ion-selective electrodes
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)