Merck
MT51344750
Mettler Toledo perfectION reference filling solution A
volume 5 x 60 mL
Größe auswählen
5 X 60 ML
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 60 ML
CHF 191.00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344750
Volumen
5 x 60 mL
Rechtliche Hinweise
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)