Merck
MT51343160
Mettler-Toledo InLab® Micro & Micro Pro pH-Elektrode
Micro without integrated temperature sensor, S7 connector, L × diam. 60 mm × 3 mm
Synonym(e):
narrow pH electrode, vial electrode
Größe auswählen
1 EA
CHF 472.00
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 472.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.61
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass shaft
glass, U membrane
Beschreibung
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL with Ag+ -trap
Without cable
Leistungsmerkmale
S7 connector
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343160
Temperaturmessbereich
0-80 °C
L × Durchm.
60 mm × 3 mm
pH-Bereich
0-14
Allgemeine Beschreibung
Die InLab® Micro ist eine pH-Mikroeinstabmesskette mit S7-Schaubkopf.
Ideal zum Messen in sehr kleinen Gefäßen wie Fläschchen oder Küvetten.
Die InLab Micro wurde mit einem Schaftdurchmesser von nur 3 mm entwickelt und kann dadurch den pH-Wert in den kleinsten im Labor verwendeten Gefäßen messen.
Das Kombinationsdesign vermeidet die Verwendung von separaten Referenz- und Indikatorelektroden. Der innovative Safelock Verschlussring bietet einen einfachen Zugriff zum Nachfüllen von Referenzelektrolyt und eine vollständige Versiegelung im verschlossenen Zustand. Verschieden Kabel können mit dem S7-Schraubkopf verbunden werden, wodurch die Verwendung mit einem breiten Spektrum von Metern ermöglicht wird.
  • Schaft mit 3 mm Durchmesser
  • Kombinationsdesign
  • Safelock-Verschlussring
  • Abnehmbares Kabel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
S7-Verbinder ohne Kabel.
Rechtliche Hinweise
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. grado di sensibilità e accuratezza dei valori di pH elettrodo MT51343160
    1 answer
    1. This item is a product of Mettler Toledo. The manufacturer reports a pH measuring accuracy of ±0.05. The resolution is not reported.