Merck
MT51350074
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl Sat AgCl, volume 250 mL
Größe auswählen
250 ML
CHF 32.20
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 32.20
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350074
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)