MT51302080
Mettler-Toledo Rainbow II buffer
pH 4.01/7.00/10.01
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302080
Verpackung
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH-Wert
4.01/7.00/10.01
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Minimizes contamination risks
- Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
- Calibration is made a quick and simple task
- Effortless sachet dispensing
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable