MNO000204
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
C12=C(N=C(N3CCNCC3)O2)C=CC=C1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)13-11(15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChIKey
HLKHIJZYKGDCJM-UHFFFAOYSA-N