Wichtige Dokumente
M66900
3-Methyl-3-pentanol
98%
Synonym(e):
Diethyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?