Merck
M60201
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-Nitroanisol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
Beilstein:
2329690
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-4-3-5-7(12-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
MGBRGNWARSQECY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)