M49887
1-Methylhydantoin
97%
Synonym(e):
1-Methylimidazolidin-2,4-dion, Dioxykreatinin, NSC 80560
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
156-157 °C (lit.)
SMILES String
CN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
InChIKey
RHYBFKMFHLPQPH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reaktant für die Synthese folgender Substanzen:
- Selektiver Angiotensin-II-AT2-Rezeptoragonist mit reduzierter CYP450-Hemmung
- Allosterische Glucokinaseaktivatoren
- Hydantoinderivate mit antiproliferativer Aktivität
- Thiohydantoine
- P2X7-Rezeptor-Antagonisten
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable