Merck
M28103
Sigma-Aldrich
Methylaminoacetonitril -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Sarcosinnitril -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCH2CN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
Beilstein:
3908975
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CNCC#N
InChI
1S/C3H6N2.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,3H2,1H3;1H
InChIKey
DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable