M26402
Acetessigsäure-methylester
≥99%
Synonym(e):
3-Oxobutansäure-methylester, Methylacetoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
536 °F
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N