Merck
M15206
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NOSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.639 (lit.)
bp
115-117 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2[se]c(C)nc2c1
InChI
1S/C9H9NOSe/c1-6-10-8-5-7(11-2)3-4-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)