Merck
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonym(e):
Cap B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Kompatibilität
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Angaben zur Herstellung
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)