Merck
L080000-HH
Sigma-Aldrich
DCI-Aktivator
0.25M
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 4 × 2.5 L (L080250-04)
pkg of 1 × 25 L (L082500-01)
pkg of 4 × 4 L (L080400-04)
Konzentration
29-32 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Angaben zur Herstellung
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)