Merck
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Angaben zur Herstellung
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)