Merck
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenon
98%
Synonym(e):
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthen, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]-thiophen, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.21
Beilstein:
112276
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
InChIKey
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)