Merck
JKA8009
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, hexaglycerol core, carboxyl reactive
Synonym(e):
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
CHF 346.00
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 346.00
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
8arm-PEG20K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.