Merck
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
CHF 428.00
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 428.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mPEG5-SH,
Form
liquid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)