Merck
H48204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitro-benzolarsonsäure
98%
Synonym(e):
2-Nitro-phenol-4-arsonsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)AsO3H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.04
Beilstein:
1976533
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
InChIKey
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)