Merck
H46600
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-naphthoesäure-hydrazid
97%
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphthydrazide
About This Item
Lineare Formel:
HOC10H6CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
Beilstein:
395153
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
205-208 °C (lit.)
SMILES String
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
InChIKey
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)