Merck
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-Methylpyrimidin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
4-Methyl-2-pyrimidinol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChIKey
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)