Merck
H38500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methyl-benzoesäure
technical grade
Synonym(e):
3,4-Kresotinsäure, 3-Hydroxy-p-toluylsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
1936497
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable