Merck
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure
99%
Synonym(e):
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
Beilstein:
168797
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChIKey
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Metabolite of serotonin.
Biochem./physiol. Wirkung
Hauptserotonin-Metabolit
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the