Merck
H17104
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyridin -dihydrochlorid
95%
Größe auswählen
10 G
CHF 255.00
CHF 255.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 255.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 255.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
212-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
InChIKey
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)