Merck
H15802
Sigma-Aldrich
DL-Homocystein-thiolacton -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
DL-2-Amino-4-mercapto-buttersäure-1,4-thiolacton -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NOS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.63
Beilstein:
3689338
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChIKey
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable