Merck
H14601
Sigma-Aldrich
Dihexylsulfid
95%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCSCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)