Merck
GF99482439
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.1 mm, L 1 m
Synonym(e):
EK351100
Größe auswählen
1 EA
CHF 407.00
CHF 407.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 407.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 407.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-824-39
Länge
1 m
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)