Merck
GF02481500
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 500 g
Synonym(e):
EK306010
Größe auswählen
1 EA
CHF 819.00
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 819.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 024-815-00
Gewicht
500 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)