Merck
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
Synonym(e):
ME317938
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 991-834-71
Länge
50 mm
Durchmesser
38 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)